Racleur détectable, SteriPlast®
Fournisseur: BURKLE
5378-2030
BURK5378-2030EA 54.5 EUR InStock
BURK5378-2030
Racleur détectable, SteriPlast®
Raclettes
PS, bleu. En plus de leur couleur bleue, ces racleurs possèdent dans leur matériau un additif les rendant visibles par des détecteurs de métaux ou par des rayons X. Ces produits peuvent donc, quoiqu'ils soient fabriqués en matière plastique, être éliminés par les systèmes habituels destinés au contrôle de corps étrangers.
  • Pour l'usage unique
  • Robuste et maniable
  • Fabriqués dans une salle blanche, classe 7 (10.000)
  • Emballés individuellement et stérilisés par irradiation gamma
  • Détectables par scanner couleurs, détecteur de métaux ou rayons X
Le racleur est approprié pour gratter, lisser ou nettoyer, et également pour éliminer des résidus.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité