Micro-spatule, acier inoxydable
Fournisseur: BURKLE
5386-0001
BURK5386-0001EA 7.2 EUR InStock
BURK5386-0001
Micro-spatule, acier inoxydable
Spatules
La micro-spatule permet de doser, d'échantillonner ou de traiter en toute sécurité de petites quantités de poudres, de produits chimiques, de pâtes, de crèmes ou de substances actives.
  • Inox V2A (1.4301)
  • Poli haute brillance
Cette cuillère de laboratoire en inox est fabriquée intégralement sans bords ni fissures ni rainures, ce qui permet d’exclure toute impureté ou contamination croisée car aucun reste ni détergent ne peut s’y déposer. La micro-spatule convient parfaitement à l’utilisation dans l’industrie pharmaceutique, l’industrie agro-alimentaireMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité