Pincette acier inoxydable
Fournisseur: BURKLE
5386-0104 5386-0304 5386-0102
BURK5386-0104EA 7.7 EUR InStock
BURK5386-0104 BURK5386-0304 BURK5386-0102
Pincette acier inoxydable
Pinces
Les pinces en acier inoxydable conviennent aux travaux de laboratoire précis. Les pinces de laboratoire sont fabriquées en acier inoxydable et possèdent des dentelures sur les extrémités et la poignée pour une manipulation sûre.
  • Inox V2A (1.4301)
  • Extrémités et poignées rainurées pour une manipulation fiable
Les pinces de laboratoire conviennent à un travail de précision dans les industries chimique, pharmaceutique, cosmétique et alimentaire.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité