L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Échantillonneurs, siphon
Fournisseur: BURKLE
5387-0100 5387-0075 5387-0050
BURK5387-0100EA 46.6 EUR InStock
BURK5387-0100 BURK5387-0075 BURK5387-0050
Échantillonneurs, siphon
Échantillonneurs Échantillonneurs à usage unique
Disposable plunging samplers acting like siphons.
  • Transparente
  • Le contenu est clairement visible
  • Le PE offre une surface qui résiste aux échantillons adhérents, réduisant ainsi la rétention d'échantillons dans l'échantillonneur
If strongly adhesive liquids are sampled, it is easier to dispose of the sampler than to carry out a complicated cleaning process.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité