L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Échantillonneurs à usage unique, DispoLadle
Fournisseur: BURKLE
5393-6640 5393-6641 5393-6650 5393-6651
BURK5393-6640EA 188 EUR InStock
BURK5393-6640 BURK5393-6641 BURK5393-6650 BURK5393-6651
Échantillonneurs à usage unique, DispoLadle
Échantillonneurs Échantillonneurs à usage unique
DispoLadle is a sampling scoop specially designed for disposable use. The scaled scoop with embossing can be used for measuring. It shows contents in increments of 10 ml.
  • Ergonomic handle and a spout on both sides for right or left-hand operation
  • Clean room manufactured, individually packaged
  • Optionally sterilised by gamma rays
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité