Lever pump, aluminium
Fournisseur: BURKLE
5627-1000
BURK5627-1000EA 375 EUR InStock
BURK5627-1000
Lever pump, aluminium
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
Lever pump is used for petrochemical substances.
  • With closure device
  • Immersion tube of length 840 mm
Information de livraison: Supplied with hose kit, hose length 1,5 m, electrically conductive, with outlet elbow and bend protection spring.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité