Flow meters
Fournisseur: BURKLE
5700-0141 5700-0121 5700-0111
BURK5700-0141EA 1900 EUR InStock
BURK5700-0141 BURK5700-0121 BURK5700-0111
Flow meters
Débitmètres
These flow meters are compact and fully electronic for electric drum and container pumps, also used for low viscosity media.
  • Measurement by the turbine wheel principle
  • Can be calibrated depending on the medium
  • Different versions for many different applications
  • Automatic switch on when flow is recognized
  • Four resettable part ranges and one fixed total range
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité