Drum pump for mineral oils
Fournisseur: BURKLE
5763-0100
BURK5763-0100EA 3290 EUR InStock
BURK5763-0100
Drum pump for mineral oils
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
Barrel pump is used for light viscous mineral oil products such as diesel, fuel oil, hydraulic fluid, machinery, motor oil and many more.
  • Pump tube made of aluminium
  • Delivery pump height 19 mWS
Information de livraison: Supplied with 230 V motor, hose connection Alu (1"), (2 m) PVC fabric hose (1"), hose clips (1"), Alu pump nozzle, PP barrel screw joint, medium-contacting parts made of aluminium and AISI 316 Ti.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité