Drum pump sets for solvents
Fournisseur: BURKLE
5763-0301
BURK5763-0301EA 6510 EUR InStock
BURK5763-0301
Drum pump sets for solvents
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
Barrel pump is used for highly flammable hydrocarbons such as ethanol, benzene, butanol, isopropanol, kerosene, methanol and many more.
  • Pump tube made of stainless steel
  • Delivery pump height 14 mWS
Information de livraison: Supplied with motor 230 V, voltage balancing cable, hose electrically-conductive, (2 m) solvent hose (3/4"), brass pump nozzle, PP barrel screw joint.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité