Pompe vide-fût électrique
Fournisseur: BURKLE
5780-0040
BURK5780-0040EA 737 EUR InStock
BURK5780-0040
Pompe vide-fût électrique
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
Pompe vide-fût électrique pour le refoulement de diesel, d'huile EL, d'anti-gel non dilué et d'autres liquides de la classe de risque AIII (VbF).
La protection anti-effet siphon intégrée empêche toute fuite en cas de tuyau défectueux. Disponible pour 230 V.
  • Avec pompe d'aspiration manuelle
  • Certifié VDE, moteur avec interrupteur de protection thermique
  • Filetage de canon M 64×4 et 2"
  • Tuyau d'aspiration avec filtre longueur 1,60 m
  • Tuyau de pompe en Perbunan, longueur 4 m, avec ressort anti-pliure et buse de pompe
  • Ne convient pas aux liquides aqueux/dilués
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité