Sample container, with screw cap
Fournisseur: BURKLE
6205-0180
BURK6205-0180EA 178 EUR InStock
BURK6205-0180
Sample container, with screw cap
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
PP or PFA, translucent.
  • Excellent chemical resistance
  • Thick sides
  • Sample container PFA not suitable for food
Sample box with screw lid. Ideal for taking samples and transport. Available in two material qualities: highly transparent PP for powder, pastes, liquids, or PFA for super pure collection of samples. Emptying without residues because there are no crevices.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité