Béchers triangulaires, à usage unique
Fournisseur: BURKLE
7109-0050
BURK7109-0050EA 0.8 EUR InStock
BURK7109-0050
Béchers triangulaires, à usage unique
Béchers
PP, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Autoclavable to +121 °C
  • Stackable
Multipurpose beakers with three non-drip spouts. With easy to read raised graduations.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité