Poire de pipetage de sécurité
Fournisseur: BURKLE
7554-0002
BURK7554-0002EA 31.3 EUR InStock
BURK7554-0002
Poire de pipetage de sécurité
Pipettes Poires pour pipettes
Poire de Peleus, aide simple au pipetage. L‘évacuation a lieu grâce à une soupape automatique. Un appui sur les soupapes permet d‘aspirer, de purger ou d‘expulser le liquide.
  • Pour toutes les pipettes jusqu’à 100 ml
La soupape automatique amovible permet en outre un nettoyage efficace de l‘intérieur.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité