Clapet anti-retour PP
Fournisseur: BURKLE
8540-0012
BURK8540-0012EA 25 EUR InStock
BURK8540-0012
Clapet anti-retour PP
Vannes Clapets anti-retour
Vanne en PP et POM, joint d’étanchéité en EPDM, ressort en acier inoxydable 1.4401.
  • Pression de fonctionnement 6 bars maxi (à +20 °C)
  • Température de fonctionnement 80 °C maxi
  • Différence de pression 12 mbar
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité