Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HA-tag Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4G3 mAb-HRP]

Fournisseur: Bioworld Technology
AP0005MH
BWRLAP0005MHEA 246 EUR InStock
BWRLAP0005MH
Anti-HA-tag Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4G3 mAb-HRP]
Anticorps
Synthetic peptide HA-tag.

HA-tag (4G3) mAb-HRP detects over-expressed proteins containing the HA epitope tag.

Type: Primary
Antigen: HA-tag
Clonality: Monoclonal
Clone: 4G3 mAb-HRP
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: All

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité