Anti-His-tag Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
AP0032
BWRLAP0032EA 246 EUR InStock
BWRLAP0032
Anti-His-tag Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide His-tag.
His-tag pAb detects over-expressed or recombinant proteins containing the 6× His epitope tag
Type: Primary
Antigen: His-tag
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: All
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité