Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Tubulin beta Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioworld Technology
AP0064
BWRLAP0064EA 246 EUR InStock
BWRLAP0064
Anti-Tubulin beta Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human Tubulin beta.

Tubulin beta 1/2/3/5/6/8 pAb pAb detects endogenous levels of Tubulin beta 1/2/3/5/6/8 protein.

Type: Primary
Antigen: Tubulin beta
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité