Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-p-PI3K p85 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y467/p55 ]

Fournisseur: Bioworld Technology
AP0152
BWRLAP0152EA 284 EUR InStock
BWRLAP0152
Anti-p-PI3K p85 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y467/p55 ]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human PI3K p85/p55 around the phosphorylation site of Tyrosine 467/199.

p-PI3K p85 (Y467)/p55 (Y199) pAb detects endogenous levels of p85a/p55 only when phosphorylated at Tyr467/Tyr199.

Type: Primary
Antigen: p-PI3K p85
Clonality: Polyclonal
Clone: Y467/p55
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;(Mouse);(Rat)

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité