Anti-Syk Rabbit Polyclonal Antibody [clone: P342]
Fournisseur: Bioworld Technology
AP0375
BWRLAP0375EA 262 EUR InStock
BWRLAP0375
Anti-Syk Rabbit Polyclonal Antibody [clone: P342]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 300-350 of Human Syk.
Syk (P342) pAb detects endogenous levels of Syk protein.
Type: Primary
Antigen: Syk
Clonality: Polyclonal
Clone: P342
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité