Anti-Smad2/3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: N175]
Fournisseur: Bioworld Technology
AP0445
BWRLAP0445EA 262 EUR InStock
BWRLAP0445
Anti-Smad2/3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: N175]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 145-195 of Human Smad2.
Smad2/3 (N175) pAb detects endogenous levels of Smad2/3 protein.
Type: Primary
Antigen: Smad2/3
Clonality: Polyclonal
Clone: N175
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité