Anti-MRP8 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
AP0476
BWRLAP0476EA 262 EUR InStock
BWRLAP0476
Anti-MRP8 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids CMGVAAHKKSHEESHKE of Human MRP8.
MRP8 pAb detects endogenous levels of MRP8 protein.
Type: Primary
Antigen: MRP8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité