Anti-TRAF2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S11]
Fournisseur: Bioworld Technology
AP0694
BWRLAP0694EA 262 EUR InStock
BWRLAP0694
Anti-TRAF2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S11]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to the N-terminus of Human TRAF2.
TRAF2(S11) pAb detects endogenous levels of TRAF2 protein.
Type: Primary
Antigen: TRAF2
Clonality: Polyclonal
Clone: S11
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité