Anti-p-HSP70 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y41]
Fournisseur: Bioworld Technology
AP0736
BWRLAP0736EA 284 EUR InStock
BWRLAP0736
Anti-p-HSP70 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y41]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human HSP70 around the phosphorylation site of Tyrosine 41.
p-HSP70 (Y41) pAb detects endogenous levels of HSP70 protein only when phosphorylated at Tyr41.
Type: Primary
Antigen: p-HSP70
Clonality: Polyclonal
Clone: Y41
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité