Anti-ATF2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: V65]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1024
BWRLBS1024EA 262 EUR InStock
BWRLBS1024
Anti-ATF2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: V65]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 30-80 of Human ATF2.
ATF2 (V65) pAb detects endogenous levels of ATF2 protein.
Type: Primary
Antigen: ATF2
Clonality: Polyclonal
Clone: V65
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité