Anti-Chk1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K274]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1051
BWRLBS1051EA 262 EUR InStock
BWRLBS1051
Anti-Chk1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K274]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 251-300 of Human Chk1.
Chk1 (K274) pAb detects endogenous levels of Chk1 protein.
Type: Primary
Antigen: Chk1
Clonality: Polyclonal
Clone: K274
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité