Anti-CLDN4 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: P192]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1068
BWRLBS1068EA 262 EUR InStock
BWRLBS1068
Anti-CLDN4 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: P192]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 171-220 of Human Claudin-4.
Claudin 4 (P192) pAb detects endogenous levels of Claudin 4 protein.
Type: Primary
Antigen: CLDN4
Clonality: Polyclonal
Clone: P192
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité