Anti-COL4A1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: G46]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1072
BWRLBS1072EA 262 EUR InStock
BWRLBS1072
Anti-COL4A1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: G46]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 11-60 of Human COL4A1.
COL4A1 (G46) pAb detects endogenous levels of COL4A1 protein.
Type: Primary
Antigen: COL4A1
Clonality: Polyclonal
Clone: G46
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité