Anti-Cox-1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S585]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1075
BWRLBS1075EA 262 EUR InStock
BWRLBS1075
Anti-Cox-1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S585]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 555-600 of Human Cox-1.
Cox1 (S585) pAb detects endogenous levels of Cox1 protein.
Type: Primary
Antigen: Cox-1
Clonality: Polyclonal
Clone: S585
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité