Anti-Cox-2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T594]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1076
BWRLBS1076EA 262 EUR InStock
BWRLBS1076
Anti-Cox-2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T594]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids C-terminus of Human Cox-2.
Cox2/PGHS2 (T594) pAb detects endogenous levels of Cox2/PGHS2 protein.
Type: Primary
Antigen: Cox-2
Clonality: Polyclonal
Clone: T594
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité