Anti-G3BP-1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D226]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1132
BWRLBS1132EA 262 EUR InStock
BWRLBS1132
Anti-G3BP-1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D226]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 196-246 of Human G3BP-1.
G3BP-1 (D226) pAb detects endogenous levels of G3BP-1 protein.
Type: Primary
Antigen: G3BP-1
Clonality: Polyclonal
Clone: D226
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité