Anti-GABAA Rbeta1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R328]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1134
BWRLBS1134EA 262 EUR InStock
BWRLBS1134
Anti-GABAA Rbeta1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R328]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 320-370 of Human GABAA Rbeta1.
GABAA R?1 (R328) pAb detects endogenous levels of GABAA R?1 protein.
Type: Primary
Antigen: GABAA Rbeta1
Clonality: Polyclonal
Clone: R328
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité