Anti-mGluR-6 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: A865]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1146
BWRLBS1146EA 262 EUR InStock
BWRLBS1146
Anti-mGluR-6 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: A865]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 841-890 of Human mGluR-6.
mGluR6 (A865) pAb detects endogenous levels of mGluR6 protein.
Type: Primary
Antigen: mGluR-6
Clonality: Polyclonal
Clone: A865
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité