Anti-HDAC1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E468]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1160
BWRLBS1160EA 262 EUR InStock
BWRLBS1160
Anti-HDAC1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E468]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 435-486 of Human HDAC1.
HDAC1(E468) pAb detects endogenous levels of HDAC1 protein.
Type: Primary
Antigen: HDAC1
Clonality: Polyclonal
Clone: E468
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité