Anti-HDAC2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D388]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1162
BWRLBS1162EA 262 EUR InStock
BWRLBS1162
Anti-HDAC2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D388]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 356-400 of Human HDAC2.
HDAC2 (D388) pAb detects endogenous levels of HDAC2 protein.
Type: Primary
Antigen: HDAC2
Clonality: Polyclonal
Clone: D388
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité