Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HDAC 7 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: G932]

Fournisseur: Bioworld Technology
BS1166
BWRLBS1166EA 262 EUR InStock
BWRLBS1166
Anti-HDAC 7 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: G932]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 901-950 of Human HDAC 7.

HDAC7 (G932) pAb detects endogenous levels of HDAC7 protein.

Type: Primary
Antigen: HDAC 7
Clonality: Polyclonal
Clone: G932
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité