Anti-NOS2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: V1131]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1186
BWRLBS1186EA 262 EUR InStock
BWRLBS1186
Anti-NOS2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: V1131]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids C-terminus of Human NOS2.
NOS2 (V1131) pAb detects endogenous levels of Inducible NOS protein.
Type: Primary
Antigen: NOS2
Clonality: Polyclonal
Clone: V1131
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité