Anti-Myc Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K52]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1244
BWRLBS1244EA 262 EUR InStock
BWRLBS1244
Anti-Myc Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K52]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 21-70 of Human Myc.
Myc (K52) pAb detects endogenous levels of proto-oncogene c-Myc protein.
Type: Primary
Antigen: Myc
Clonality: Polyclonal
Clone: K52
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité