Anti-NFkB-p100 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S865]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1246
BWRLBS1246EA 262 EUR InStock
BWRLBS1246
Anti-NFkB-p100 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S865]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 836-886 of Human NFkB-p100.
NFkB-p100 (S865) pAb detects endogenous levels of NFkB-p100 protein.This antibody does not recognize NFkB-p52 subunit.
Type: Primary
Antigen: NFkB-p100
Clonality: Polyclonal
Clone: S865
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité