Anti-NFkB-p105 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: A901]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1251
BWRLBS1251EA 262 EUR InStock
BWRLBS1251
Anti-NFkB-p105 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: A901]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 920-970 of Human NFkB-p105.
NFkB-p105 (A901) pAb detects endogenous levels of NF?B-p105 protein.This antibody does not recognize NFkB-p50 subunit.
Type: Primary
Antigen: NFkB-p105
Clonality: Polyclonal
Clone: A901
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité