Anti-NFkB-p65 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: M270]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1253
BWRLBS1253EA 262 EUR InStock
BWRLBS1253
Anti-NFkB-p65 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: M270]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 250-300 of Human NFkB-p65.
NF?B-p65 (M270) pAb detects endogenous levels of NF?B-p65 protein.
Type: Primary
Antigen: NFkB-p65
Clonality: Polyclonal
Clone: M270
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité