Anti-OPN Rabbit Polyclonal Antibody [clone: L285]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1264
BWRLBS1264EA 262 EUR InStock
BWRLBS1264
Anti-OPN Rabbit Polyclonal Antibody [clone: L285]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 251-300 of Human OPN.
Osteopontin/SPP1 (L285) pAb detects endogenous levels of Osteopontin/SPP1 protein.
Type: Primary
Antigen: OPN
Clonality: Polyclonal
Clone: L285
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité