Anti-p53 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: P309]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1274
BWRLBS1274EA 262 EUR InStock
BWRLBS1274
Anti-p53 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: P309]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 271-310 of Human p53.
p53 (P309) pAb detects endogenous levels of p53 protein.
Type: Primary
Antigen: p53
Clonality: Polyclonal
Clone: P309
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité