Anti-PCNA Rabbit Polyclonal Antibody [clone: I88]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1289
BWRLBS1289EA 262 EUR InStock
BWRLBS1289
Anti-PCNA Rabbit Polyclonal Antibody [clone: I88]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 51-100 of Human PCNA.
PCNA (I88) pAb detects endogenous levels of PCNA protein.
Type: Primary
Antigen: PCNA
Clonality: Polyclonal
Clone: I88
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité