Anti-UCHL1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R202]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1293
BWRLBS1293EA 262 EUR InStock
BWRLBS1293
Anti-UCHL1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R202]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 171-220 of Human UCHL1.
PGP9.5 (R202) pAb detects endogenous levels of PGP9.5 protein.
Type: Primary
Antigen: UCHL1
Clonality: Polyclonal
Clone: R202
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité