Anti-PTEN Rabbit Polyclonal Antibody [clone: P374]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1304
BWRLBS1304EA 262 EUR InStock
BWRLBS1304
Anti-PTEN Rabbit Polyclonal Antibody [clone: P374]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 350-400 of Human PTEN.
PTEN (P374) pAb detects endogenous levels of PTEN protein.
Type: Primary
Antigen: PTEN
Clonality: Polyclonal
Clone: P374
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité