Anti-RAN Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E202]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1308
BWRLBS1308EA 262 EUR InStock
BWRLBS1308
Anti-RAN Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E202]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 170-200 of Human RAN.
RAN (E202) pAb detects endogenous levels of RAN protein.
Type: Primary
Antigen: RAN
Clonality: Polyclonal
Clone: E202
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité