Anti-MEK-4 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E74]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1320
BWRLBS1320EA 262 EUR InStock
BWRLBS1320
Anti-MEK-4 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E74]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 50-100 of Human MEK-4.
MEK-4 (E74) pAb detects endogenous levels of MEK-4 protein.
Type: Primary
Antigen: MEK-4
Clonality: Polyclonal
Clone: E74
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité