Anti-Skp2 p45 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: P399]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1325
BWRLBS1325EA 262 EUR InStock
BWRLBS1325
Anti-Skp2 p45 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: P399]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 369-419 of Human Skp2 p45.
SKP2 p45 (P399) pAb detects endogenous levels of SKP2 p45 protein.
Type: Primary
Antigen: Skp2 p45
Clonality: Polyclonal
Clone: P399
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité