Anti-SRF Rabbit Polyclonal Antibody [clone: G93]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1332
BWRLBS1332EA 262 EUR InStock
BWRLBS1332
Anti-SRF Rabbit Polyclonal Antibody [clone: G93]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 61-110 of Human SRF.
SRF (G93) pAb detects endogenous levels of SRF protein.
Type: Primary
Antigen: SRF
Clonality: Polyclonal
Clone: G93
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité