Anti-Stat5a Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S774]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1339
BWRLBS1339EA 262 EUR InStock
BWRLBS1339
Anti-Stat5a Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S774]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids C-terminus of Human Stat5a.
STAT5A (S774) pAb detects endogenous levels of STAT5A protein.
Type: Primary
Antigen: Stat5a
Clonality: Polyclonal
Clone: S774
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité